Få mere at vide
SGC3027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401179
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401179 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16401179 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112445
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress SGC3027 is a histone methyltransferase inhibitor. SGC3027 is the first potent, selective and cell active chemical probe for PRMT7.
SGC3027 is a histone methyltransferase inhibitor. SGC3027 is the first potent, selective and cell active chemical probe for PRMT7.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SGC3027
CAS 2624313-13-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H47ClN6O6S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (317.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C3=C(C)C(C(C)=C(C)C3=O)=O)=O)CCCCSC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C(N=CN=C6N)=C6N=C5)O4)=CC=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 787.37
Formel vægt 787.37
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death