missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SGC SMARCA-BRDVIII
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18796906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18796906 50 mg
18749536 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18796906 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7460/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor

SGC-SMARCA-BRDVIII is a selective and high affinity SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomains (Kd(ITC) values are 35, 36 and 13 nM, respectively). SGC-SMARCA-BRDVIII exhibits selectivity over 25 other bromodomain families and shows no off-target activity on 85 protein kinases screened using temperature-shift binding assays. SGC-SMARCA-BRDVIII suppresses formation of 3T3-L1 mouse fibroblasts into adipocytes (EC50 <1.0 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate bromodomains
CAS 1997319-84-2
Mængde 50 mg
Mål Bromodomain Inhibitors
Molekylær formel C19H25N5O3
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.