Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC GAK 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18715348
Mængde:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 18715348
Brand: Tocris Bioscience™ 6564/25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High affinity cyclin G associated kinase (GAK) inhibitor
SGC GAK 1 is a high affinity cyclin G associated kinase (GAK) inhibitor (Kd = 1.9 nM). Exhibits >30-fold selectivity for GAK over a panel of other kinases. Inhibits GAK in live cell assays (IC50 = 110 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4-quinolinamine
CAS 2226517-76-4
Mængde 25 mg
Molekylær formel C18H17BrN2O3
Renhed 99%