missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC CK2-1

Beskrivelse
SGC CK2-1 is a potent inhibitor of casein kinase 2 (CK2) with activity at both the CK2A2 and CK2A1 isoforms (IC50 values are 2.3-16 nM and 4.2-36 nM respectively). SGC CK-1 also inhibits DYRK2 (IC50 = 440 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-[[3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]amino]-2-methylphenyl]propanamide |
| CAS | 2470424-39-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Casein Kinase 2 Inhibitors |
| Molekylær formel | C20H21N7O |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?