Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC CAMKK2-1
Artikelnummer. 30279881
Skift visning
10 mg
Artikelnummer.
30279881 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30279881 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7877/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective CAMKK1/2 inhibitor
SGC CAMKK2-1 is a potent and selective Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM). Displays selectivity toward CAMKK1 and CAMKK2 over 404 kinases in a kinome wide screen (Discoverx). SGC CAMKK2-1 inhibits AMPK phosphorylation in C4-2 prostate cancer cells (IC50 = 1.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentyl-4-[5-(3-methylphenyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl]benzoic acid
CAS 2561494-76-4
Mængde 10 mg
Mål Calcium Binding Protein Modulator Inhibitors
Molekylær formel C26H23NO3
Renhed 95%