Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC AAK1 1N
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18725376
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18725376 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18725376 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6529/5
Negative control for SGC AAK1 1 (Cat.No. 6528)
SGC AAK1 1N is a negative control for SGC AAK1 1 (Cat. No. 6528).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[6-[3-[(Cyclopropylsulfonyl)amino]phenyl]-1 H-indazol-3-yl]-2-methylpropanamide
CAS 2242913-80-8
Mængde 5 mg
Mål Other Kinase Inhibitors
Molekylær formel C20H22N4O3S
Renhed 0.97