Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC AAK1 1N
Beskrivelse
SGC AAK1 1N is a negative control for SGC AAK1 1 (Cat. No. 6528).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[6-[3-[(Cyclopropylsulfonyl)amino]phenyl]-1 H-indazol-3-yl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 2242913-80-8 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C20H22N4O3S |
| Renhed | 0.97 |