Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SGC 6870N
Artikelnummer. 18024362
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18024362 25 mg
18024022 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024362 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7184/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Negative control for SGC 6870 (Cat. No. 7182)
SGC 6870N is a negative control for SGC 6870 (Cat. No. 7182). SGC 6870N is the (S)-enantiomer, which is inactive on PRMT6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one
CAS 2561471-15-4
Mængde 25 mg
Mål Protein Arginine Methyltransferase Inhibitors
Molekylær formel C23H21BrN2O2S
Renhed 0.98