Få mere at vide
Cytiva SFX-Insect™ Cellekulturmedier
Artikelnummer. p-7058053
Mængde:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen natriumbicarbonat, Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 10024393
Brand: Cytiva SH30278.LS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte væksten af flere insektcellelinjer og produktionen af en række rekombinante proteiner. HyClone™ SFX Insect™ Cellekulturmedier er et proteinfrit medie, der understøtter cellekulturvækst.
  • Proteinfri medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Insektcellemedium
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys