Få mere at vide
Cytiva SFX-Insect™ Cellekulturmedier
Beskrivelse
- Proteinfri medier
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Insektcellemedium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Steriliseringsmetode | Ikke-steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Poloxamer 188 |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumbicarbonat, Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 10 l |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |