Få mere at vide
Cytiva SFX-Insect™ Cellekulturmedier
Artikelnummer. 10024393
Skift visning
Mængde:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen natriumbicarbonat, Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
5 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Form Pakningsstørrelse
10024393 6 x 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Væske Pakke med 6
10531813 5 l Glutamin, Poloxamer 188 Ingen natriumbicarbonat, Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Pulver 5 L
10673143 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188 Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Væske 1000ml
11561911 10 l Glutamin, Poloxamer 188 Ingen natriumbicarbonat, Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Pulver 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10024393 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30278.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.92 DKK
    3334.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 741.92 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at understøtte væksten af flere insektcellelinjer og produktionen af en række rekombinante proteiner. HyClone™ SFX Insect™ Cellekulturmedier er et proteinfrit medie, der understøtter cellekulturvækst.
  • Proteinfri medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Insektcellemedium
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys