missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ SFTPC 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | SFTPC 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | NM_003018 |
| Molekylvægt (g/mol) | Theoretical M.W. 21.78kDa |
| Plasmid | pCMV-SFTPC full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-SFTPC antibody (Mfr. No. H00006440-B01) by Western Blot. |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Værtsarter | Human |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 100UL SFTPC 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Mercaptoethanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion