Få mere at vide
Cytiva SFM4Transfx-293 Medier
Artikelnummer. 11536341
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11536341 1000 ml 1000ml
10257653 6 x 1000 ml Pakke med 6
10649783 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11536341 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30860.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    498.88 DKK / 1000ml
    Spare 168.12 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremme transfektion ved hjælp af lipofektion og støtte vækst af HEK 293 kulturer med HyClone™ SFM4Transfx-293 Media, et serumfrit, animalsk komponentfrit medie.
  • ADCF
  • Understøtter høj transfektionseffektivitet
  • Metabolisk designet til højt celleudbytte og rekombinant protein/vektorproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype SFM4Transfx-293
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Ingen glutamin
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys