Få mere at vide
MedChemExpress Sfllrnpndkyepf
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.23% |
| CAS | 137339-65-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1739.92 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (57.47 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (28.74 mM) |