Få mere at vide
Motic™ SFC-11C hoved
Artikelnummer. 15495372
Skift visning
Hovedstil:
Kikkert, 45° Tilbøjelig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
15495372 Kikkert, 45° Tilbøjelig Hver
1 options
Artikelnummer. 15495372 Leverandør Motic™ Leverandørnr. PX11400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    1704.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 195.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Erstatnings- eller modulært hoved egnet til SFC-11C stereomikroskop. Motic™ SFC-11C Head letter præcis optisk justering og sikrer et tredimensionelt, opretstående billede, der er velegnet til en lang række applikationer fra dissekere til undersøgelse af printkort.
  • SFC-11 er det ideelle stereomikroskop til både uddannelsesmæssige og industrielle applikationer.
  • Kraftig tandstangsfokusblok med glidekobling og spændingsjustering.
  • Tilbøjelig til 45° for komfort og træthedsreduktion.
  • Tilgængelig i tre tårnforstørrelseskombinationer [1X/2X, 1X/3X og 2X/4X], hvilket giver forstørrelsesvalg til forskellige applikationer.
  • Standardarbejdsafstanden på 95 mm er tilstrækkelig til de fleste applikationer uden behov for tilføjelse af hjælpeobjektiver.
  • Med en række tilbehør tilgængeligt kan SFC-11 tilpasse sig de fleste krav uden behov for fabriks- eller tredjepartsændringer.
  • Tilgængelige standere spænder fra kompakte og enkle hændelsesstativer til bomstandere til printkortrelaterede stande såvel som at have adskillige armvalg for at komplementere standerne på en måde, der opfylder alle krav.
  • Forskellige kontrastmuligheder muliggør komplekse observationer med et simpelt stereoanlæg.
Tekniske data
Forstørrelseskraft 2X, 4X
Måltyper Mål tårn type C
Til brug med (udstyr) SFC-11C stereomikroskop
Produkttype Mikroskop hoved
Model- SFC-11C
Hovedstil Kikkert, 45° Tilbøjelig
Okular WF 10X/20 mm