missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SF1670, MedChemExpress
Beskrivelse
SF1670 is a potent and specific phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SF1670 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 345630-40-2 |
| Farve | Red |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17NO3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.69 mM) |
| SMIL | CC(C)(C)C(NC(C=C1C2=O)=CC=C1C3=C(C2=O)C=CC=C3)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?