Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SF 11
Beskrivelse
SF 11 is an NPY Y2 antagonist (IC50 = 199 nM). Displays no affinity for Y1 receptor at concentrations up to 35 μM. Causes significant lethality in mice. Displays antidepressant effects in rats. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SF 11 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 446.6 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.609 |