Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Simplette™ Pipetter
Artikelnummer. 11830933
Skift visning
Emballagemængde:
2000/pakke
Artikelnummer. Emballagemængde
11830933 2000/pakke
1 options
Artikelnummer. 11830933 Leverandør Seward™ Leverandørnr. BA6051
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Seward Simplettes™ give et nøjagtigt og økonomisk alternativ til pipettespidser, designet specielt til at pipettere prøver fra bunden af Stomacher™ pose uden risiko for krydskontaminering.
Hjælper med at lette prøveoverførsel; Har den rigtige længde til at nå ned til bunden af posen for at genvinde prøven til inokulering af petriskåle og bouillon; Fås i 2 størrelser standard og lang; Kan pipettere volumener mellem 0,1 ml og 2 ml; bestrålet sterilt
Tekniske data
Produkttype Overførselspipet
Diameter (metrisk) 4.1 mm
Længde (metrisk) 177 mm
Oversigt Simples; Overførselspipet
Til brug med (applikation) Ideel til at pipettere prøver fra prøveposen
Til brug med (udstyr) Alle Stomacher prøveposer
Emballagemængde 2000/pakke