Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Taskestativer
Holder:
Tasker
Til brug med (udstyr):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 laboratorieblendere
Stomacher 80 Biomaster
Dimensioner (L x B x H):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hjælp til at organisere prøveposer
- Højkvalitets plast polymerkonstruktion
- Giver perfekt opbevaring til Stomacher håndtering af poseprøver for et renere, mere produktivt arbejdsmiljø
- Perfekt til at fylde lukkeposer med præberigelse i inkubatoren
- Demonteres let og rengøres med de fleste laboratoriedesinfektionsmidler (kan ikke autoklaveres)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Taskestativ |
| Oversigt | Prøveposestativ (10 pladser) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Holder | Tasker |
| Materiale | Polymer |
| Stillinger | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | At forberede, opbevare og transportere prøver i mikrobiologisk prøveforberedelse |
| Til brug med (udstyr) | Stomacher 80 Biomaster |
| Vis mere |