Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Taskestativer
Artikelnummer. 10748898
Holder:
Tasker
Til brug med (udstyr):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 laboratorieblendere
Stomacher 80 Biomaster
Dimensioner (L x B x H):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748898
Brand: Seward™ BA6096
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Seward har udviklet et komplet udvalg af Stomacher™ Tilbehør, der hjælper med at give et sikkert og effektivt arbejdsmiljø i dit laboratorium.
Hjælp til at organisere prøveposer
  • Højkvalitets plast polymerkonstruktion
  • Giver perfekt opbevaring til Stomacher håndtering af poseprøver for et renere, mere produktivt arbejdsmiljø
  • Perfekt til at fylde lukkeposer med præberigelse i inkubatoren
  • Demonteres let og rengøres med de fleste laboratoriedesinfektionsmidler (kan ikke autoklaveres)
Tekniske data
Produkttype Taskestativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Tasker
Materiale Polymer
Stillinger 10
Form Rektangulær
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) At forberede, opbevare og transportere prøver i mikrobiologisk prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Stomacher 400
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 35 cm x 10 cm x 22 cm