Få mere at vide
Seward™ Stomacher™ Taskestativer
Artikelnummer. 10319227
Holder:
Tasker
Til brug med (udstyr):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 laboratorieblendere
Stomacher 80 Biomaster
Dimensioner (L x B x H):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10319227
Brand: Seward™ BA6091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Seward har udviklet et komplet udvalg af Stomacher™ Tilbehør, der hjælper med at give et sikkert og effektivt arbejdsmiljø i dit laboratorium.
Hjælp til at organisere prøveposer
  • Højkvalitets plast polymerkonstruktion
  • Giver perfekt opbevaring til Stomacher håndtering af poseprøver for et renere, mere produktivt arbejdsmiljø
  • Perfekt til at fylde lukkeposer med præberigelse i inkubatoren
  • Demonteres let og rengøres med de fleste laboratoriedesinfektionsmidler (kan ikke autoklaveres)
Tekniske data
Produkttype Taskestativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Tasker
Materiale Polymer
Stillinger 1
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) At forberede, opbevare og transportere prøver i mikrobiologisk prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Stomacher 400 laboratorieblendere
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Vægt (metrisk) 0.4kg