Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SEW 2871
Artikelnummer. 18762744
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762744 10 mg
18702594 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762744 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2284/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    947.10 DKK / 10mg
    Spare 57.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cell-permeable, selective S1P1 receptor agonist
Novel, potent and selective sphingosine-1-phosphate 1 (S1P1) receptor agonist. Activates S1P1 receptor with an EC50 of 13 nM, but does not activate S1P2, S1P3, S1P4 or S1P5 receptors at concentrations up to 10 μM. Cell-permeable and active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256414-75-2
Molekylær formel C20H10F6N2OS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SEW 2871
Mængde 10 mg
Formel vægt 440.36
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 440.36