Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 Field Kit
Artikelnummer. 10004414 Shop alle Mettler Toledo produkter
Produkttype:
Field Kit
Måler med feltsæt, 2m kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10004414
Brand: Mettler Toledo™ 51302613
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gemmer op til 500 GLP registreringer til mobil måling af pH, mV, ionkoncentration og opløst ilt. Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 Field Kit gemmer aflæsninger med tid/dato, sensor-id og SN samt bruger- og prøve-id'er. Instrumentet giver kontaktfri IR-kommunikation.
SG68 SevenGo Duo pro™ pH/ion/iltmåler opfylder de højeste krav til målinger i dual-channel mode. Det muliggør samtidig bestemmelse og visning af to elektrokemiske parametre med den højest mulige nøjagtighed. Dette instrument har 5-punkts pH-kalibrering med et valg af 7 foruddefinerede og 1 brugerdefinerede buffersæt og har et integreret barometer og polarografisk iltsensor til måling af opløst ilt.
SG68 SevenGo Duo ™ pro har ekstra sikkerhedsfunktioner, såsom PIN-beskyttet enhedslogon og PIN-beskyttet systemindstilling. Den intelligente sensorstyring (ISM™ ) sikkerhedsfunktion registrerer automatisk den tilsluttede sensor og bruger de mest opdaterede kalibreringsdata, der er gemt på sensorchippen.
  • Kommunikationsfrihed: Infrarød teknologi muliggør trådløs overførsel af data til en bærbar computer, printer og pc
  • GLP excellence: Alle relevante oplysninger gemmes for hver måling og kan udskrives
  • PC-software– LabX™ direkte pH: Brugervenlig pc-software arkiverer resultater med nem overførsel til en åben applikation som MS Excel™
  • Holdbar uGo bæretaske: Opbevarer sikkert alt hardware i et hermetisk lukket interiør
  • Arbejde i marken eller laboratoriet: Enkelt tastetryk funktionalitet til rutinetilstand eller en eksperttilstand, der bruger hele rækken af funktioner
  • Kort overblik: Stort display med kraftig baggrundsbelysning og en 10-sprogs menu til at vise alle elementer
  • Ergonomisk mesterværk: Passer pænt i begge hænder med en roterbar elektrodeclips, der kan fastgøres på begge sider
  • Vandtæt og støvtæt: Hele systemet følger IP (Ingress Protection) 67-koden
  • Komplet feltsæt: Inkluderer instrument, InLab Expert Pro sensorer med ISM™ , 1,8 m eller 5 m fast kabel, elektrodeklemme, uGo etui og kalibreringsflasker og standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange IR til printer eller pc via RS232 eller USB
Nøjagtighed (barometer) ±1
Nøjagtighed (ISE) ±0,5 %
Nøjagtighed (mV) ±0,1
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,5 % maks. 0,03
Batteritype 1.5 V
Kalibreringspunkter 5
Kalibreringspunkter (pH) 5
Oversigt SevenGo Duo pH/Ion/DO meter SG68-FK5-Kit
Kanaler 2
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Område (pH) -2.000 til 19,999
Opløsning (pH) 0.001
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +130 °C (ATC), -30 °C til +130 °C (MTC)
Til brug med (applikation) Velegnet til mobile målinger både i marken og i produktionsmiljøet
Inkluderer InLab Ekspert Pro-ISM og InLab605-ISM (begge IP67, 5m kabel) og uGo
Indgange pH / DO sensorindgange: BNC, RCA/cinch (begge IP67)
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Hukommelse 500 målinger
Model- SG68-FK5
Strømforsyning 4 AA-batterier eller 1,3V NiMH-akkumulatorer
Trykområde 500 til 100 mbar
Trykopløsning 1
Produkttype Field Kit
Rækkevidde (ISE) 0,000 til 999,9 %
0,000 til 9999 ppm
1.00E -9 til 9.99E +9
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 99,00 mg/L
Rækkevidde (relativ mV) -1999 til 1999 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 –85 % (ikke-betinget)
Opløsning (mV) 0.1
Opløsning (polarografisk DO) 0.01
Mætningsområde 0,0 til 600 %
Mætningsopløsning 0,1 til 1
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 220 x 90 x 45mm
Vægt (metrisk) 368 g (Uden batterier)