Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro pH/Ion/Conductivity Multi Parameter Meters
Artikelnummer. p-8008380 Shop alle Mettler Toledo produkter
Produkttype:
Elektrodesæt
Feltsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10627245
Brand: Mettler Toledo™ 51302625
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bærbare instrumenter til pH-, konduktivitets-, ion- og opløst iltbestemmelse
Instrumenterne er velegnede til mobile målinger både i marken og i produktionsmiljøet. SG23 SevenGo Duo™ pH/mV/konduktivitetsmåler er bedst egnet til parallelle rutinemålinger i dual-channel mode. Derudover tilbyder den også Intelligent Sensor Management (ISM™ ). SG78 og SG68 SevenGo Duo Pro™ instrumenter tillader samtidig bestemmelse og visning af to elektrokemiske parametre med højest mulig nøjagtighed. De har den samme omfattende GLP fungerer som deres SevenGo Pro™ modparter. Hertil kommer SevenGo Duo pro™ instrumenter har ekstra sikkerhedsfunktioner, såsom Intelligent Sensor Management (ISM ™ ), PIN-beskyttet enhedslogon og PIN-beskyttet systemindstilling.
  • Bærbare instrumenter til pH-, ledningsevne-, ion- og opløst iltbestemmelse
  • Robuste, vandtætte enkelt- og tokanals instrumenter til brug under krævende forhold
  • Unik ergonomi og ekstremt enkel betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 1000 mS/cm
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 0,01 til 100,0 Mohm/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 psu
Rækkevidde (TDS) 0,1 mg/L til 600 g/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +130 °C (pH ATC), -30 °C til +130 °C (MTC)
Inkluderer Elektrodesæt med InLab Ekspert Pro-ISM , InLab738-ISM (begge IP67, 1,8 m kabel)
Model- SG78-USP
Produkttype Elektrodesæt
Rækkevidde (relativ mV) -1999 til 1999 mV