Få mere at vide
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro pH/Ion/Conductivity Multi Parameter Meters
Shop alle Mettler Toledo produkter
Produkttype:
Elektrodesæt
Feltsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Instrumenterne er velegnede til mobile målinger både i marken og i produktionsmiljøet. SG23 SevenGo Duo™ pH/mV/konduktivitetsmåler er bedst egnet til parallelle rutinemålinger i dual-channel mode. Derudover tilbyder den også Intelligent Sensor Management (ISM™ ). SG78 og SG68 SevenGo Duo Pro™ instrumenter tillader samtidig bestemmelse og visning af to elektrokemiske parametre med højest mulig nøjagtighed. De har den samme omfattende GLP fungerer som deres SevenGo Pro™ modparter. Hertil kommer SevenGo Duo pro™ instrumenter har ekstra sikkerhedsfunktioner, såsom Intelligent Sensor Management (ISM ™ ), PIN-beskyttet enhedslogon og PIN-beskyttet systemindstilling.
- Bærbare instrumenter til pH-, ledningsevne-, ion- og opløst iltbestemmelse
- Robuste, vandtætte enkelt- og tokanals instrumenter til brug under krævende forhold
- Unik ergonomi og ekstremt enkel betjening
Tekniske data
Tekniske data
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,01μ S/cm til 1000 mS/cm |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Rækkevidde (resistivitet) | 0,01 til 100,0 Mohm/cm |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 til 80 psu |
| Rækkevidde (TDS) | 0,1 mg/L til 600 g/L |
| Temperaturområde (metrisk) | -5 °C til +130 °C (pH ATC), -30 °C til +130 °C (MTC) |
| Inkluderer | Elektrodesæt med InLab Ekspert Pro-ISM , InLab738-ISM (begge IP67, 1,8 m kabel) |
| Model- | SG78-USP |
| Produkttype | Elektrodesæt |
| Rækkevidde (relativ mV) | -1999 til 1999 mV |