Få mere at vide
Mettler Toledo™ Seven2Go S7 ledningsevnemåler
Beschreibung
Includes
Instrument, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeclips, basetilbehør, InLab 742-ISM, poser med konduktivitetsstandard (μ1413 S/cm og 12,88mS/cm), flasker til kalibrering, uGo™ bæretaske, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier
- Støvtæt
- Vandtæt
- IP67-klassificeret
- Kompatibel med et bredt udvalg af IP67-klassificerede elektroder til enhver anvendelse
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der opfanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet
- EasyDirect Software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) kun til Seven2Go Pro
- Gummihylster tilgængeligt til enhåndsmålinger
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
Spezifikation
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (TDS) | ±0,5 % |
| Batterilevetid | 200 til 250 timer. |
| Batteritype | 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH iht. |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Celle konstant | Manuel indtastning |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | Farvegrafik |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.