Indeholder
Instrument, LabX direkte pH, USB kabel, elektrodeclips, basetilbehør, betjeningsvejledning, lynguide, testrapport, overensstemmelseserklæring og batterier
- Støvtæt
- Vandtæt
- IP67-klassificeret
- Kompatibel med en lang række IP67-klassificerede elektroder til enhver applikation
- Kompatibel med vores ISM elektroder, der fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når den er tilsluttet
- EasyDirect software tilgængelig til dataoverførsel (modelafhængig) til Seven2Go Kun Pro
- Gummihylster fås til enhåndsmålinger
Certificeringer
ISO 9001, ISO 14001
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±0,5 % |
| Nøjagtighed (TDS) | ±0,5 % |
| Batterilevetid | 200 til 250 timer. |
| Batteritype | 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH iht. |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Celle konstant | Manuel indtastning |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | Farvegrafik |
| Vis mere |