Få mere at vide
Syvkomponentopløsning til ionkromatografi, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12954305 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12954305 100 mL 100ml
12974435 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12954305 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. CM 1429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2134.26 DKK
    1928.59 DKK / 100ml
    Spare 205.67 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027