Få mere at vide
Sevelamer Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sevelamer Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.ClH/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;1H |