missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sevelamer Hydrochloride (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30138019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138019 500 mg
30138539 5 g
17972355 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS256000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 152751-57-0
Molekylær formel (C3H7N)m• (C3H5ClO)n• (HCl)x
Molekylvægt (g/mol) 186.08
Synonym 2-Propen-1-amine Hydrochloride polymer with 2-(Chloromethyl)oxirane, 2-Propen-1-amine Hydrochloride polymer with (Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)oxirane polymer with 2-Propen-1-amine Hydrochloride, Allylamine Hydrochloride-epichlorhydrin Copolymer, Allylamine Hydrochloride-epichlorohydrin Copolymer, GT 16-026A, Phosblock, RenaGel;
SMIL NCC=C.ClCC1OC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sevelamer Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.ClH/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;1H
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.