Få mere at vide
Sevelamer Carbonate, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sevelamer Carbonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4) |
| Formel vægt | 211.0611 |