Få mere at vide
BD Biosciences™ Opsætning af perler (CE/IVD)
Artikelnummer. 15886379
Skift visning
Mængde:
25 prøver
Artikelnummer. Mængde
15886379 25 prøver
1 options
Artikelnummer. 15886379 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 658620
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Beregnet til at indstille spændinger passende til BD flerfarvet røranalyse, når det bruges med en passende udstyret BD™ flowcytometer og software beregnet til in vitro diagnostisk brug.
  • Indstil spændinger passende til BD flerfarvet røranalyse.
  • Fluorescerende partikler, der bruges til at indstille cytometerdetektor fotomultiplikatorrørspændinger (PMTV'er) for BD flerfarvet røranalyse.
  • PMTV'er justeres manuelt for at placere BD OneFlow Setup-perler ved deres partispecifikke median fluorescensintensitet (MFI) målområder for alle fluorescensparametre.
  • Lyseret vasket blod (LWB) bruges til at indstille cytometer FSC og SSC-spændinger til et målværdiområde.
  • Detektorindstillingerne gemmes derefter som applikationsindstillinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Et hætteglas af BD OneFlow Setup-perler, månedligt MFI-målområdekort, Dagligt MFI-målområdekort
Antal prøver 25 prøver
Mængde 25 prøver
Stabilitet Efter fortynding er perlerne stabile i 1 time ved 18 %°C til 25 °C og i 8 timer ved 2 C °til 8 °C
Produkttype Fluorescerende polystyren perler