Få mere at vide
Cole-Parmer™ Settleometer
Artikelnummer. 15385323 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15385323 1,4 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15385323 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0547600
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Assisterer spildevandsrensningsanlægsoperatører med at udføre slamkvalitetskontroltest.
  • Mål hastigheden og mængden af faststof/væske-separation af slamprøver
  • Letlæselige hvide kalibreringsmarkeringer angiver procent fast og bundfældet slamvolumen
Tekniske data
Oversigt Settlometersæt, akryl, 1,4 L, dobbeltskala % tørstof og SSV
Volumen (metrisk) 1,4 l
Inkluderer Blandingspagaj, Snap-on låg og instruktioner
Materiale Akryl