Få mere at vide
Setiptiline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Setiptiline-d3 |
| CAS | 1795024-97-3 |
| Molekylær formel | C19H16D3N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-2-(methyl-d3)-1H-dibenzo[3,4:6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridine, Org 8282-d3, MO-8282-d3, Teciptilline-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N/c1-20-11-10-18-16-8-4-2-6-14(16)12-15-7-3-5-9-17(15)19(18)13-20/h2-9H,10-13H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C1)CCC2=C1C(C=CC=C3)=C3CC4=C2C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.38 |
| Formel vægt | 264.1706 |