Få mere at vide
Sethoxydim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sethoxydim |
| CAS | 74051-80-2 |
| Molekylær formel | C17 H29 N O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O |
| IUPAC navn | 2-(N-ethoxy-C-propylcarbonimidoyl)-5-(2-ethylsulfanylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.48 |
| Formel vægt | 327.1868 |