Få mere at vide
Sethoxydim Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sethoxydim-sulfoxide |
| CAS | 114480-24-9 |
| Molekylær formel | C17 H29 N O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sethoxydim-sulfoxide, 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO4S/c1-5-8-14(18-22-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)23(21)7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)CC)CC1=O |
| IUPAC navn | 2-(N-ethoxy-C-propylcarbonimidoyl)-5-(2-ethylsulfinylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.48 |
| Formel vægt | 343.1817 |