Få mere at vide
Sethoxydim, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sethoxydim |
| CAS | 74051-80-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sethoxydim |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H29 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O |
| Vis mere |