Få mere at vide
Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327049
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30327049 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30327049 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16940180
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
CAS 116007-11-5
Analyt- eller komponentnavne Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H23 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 6-[2-(Ethylsulfonyl)propyl]-6,7-dihydro-2-propyl-4(5H)-benzoxazolone, Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-6-14-16-15-12(17)8-11(9-13(15)20-14)7-10(3)21(18,19)5-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3
SMIL CCCc1oc2CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC(=O)c2n1
IUPAC navn 6-(2-ethylsulfonylpropyl)-2-propyl-6,7-dihydro-5H-1,3-benzoxazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 313.41242
Mængde 10 mg
Formel vægt 313.1348 g/mol