Få mere at vide
Setanaxib, MedChemExpress
Beskrivelse
Setanaxib (GKT137831) is a selective NADPH oxidase (NOX1/4) inhibitor with Kis of 140 and 110 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Setanaxib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1218942-37-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19ClN4O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GKT137831 GKT831 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (36.19 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |