Få mere at vide
Interscience™ Sæt med Tygon™ Rør til pumpehoved
Artikelnummer. p-200009623
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
Artikelnummer. 12818291
Brand: Interscience™ 513011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
20 cm lang Tygon™ slanger til brug med DiluFlow og FlexiPump pumpehoveder.
  • Klarhed
  • Fleksibel Tygon™ rør
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Tilføjelse af slanger til fortynderpumper
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro
Mængde 6 slanger/sæt
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm