Få mere at vide
Interscience™ Sæt med Tygon™ Rør til pumpehoved
Artikelnummer. 17860087
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17860087 6,4 mm
12818291 4,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17860087 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 561304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    470.53 DKK / Pakke med 6
    Spare 12.47 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
20 cm lang Tygon™ slanger til brug med DiluFlow og FlexiPump pumpehoveder.
  • Klarhed
  • Fleksibel Tygon™ rør
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Tilføjelse af slanger til fortynderpumper
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Mængde 6 slanger/sæt
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm