Få mere at vide
Interscience™ Sæt med Tygon™ Rør til pumpehoved
Descrizione
- Klarhed
- Fleksibel Tygon™ rør
Specifica
Specifica
| Produkttype | Slanger til pumper |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Tilføjelse af slanger til fortynderpumper |
| Til brug med (udstyr) | DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |
| Mængde | 6 slanger/sæt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,8 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?