Få mere at vide
Interscience™ Sæt med rør og Y-stik
Artikelnummer. 16495239
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
16495239 6,4 mm
1 options
Artikelnummer. 16495239 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 562204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1737.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.66 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sæt med 5 slanger med 6,4 mm indvendig diameter og Y-stik.
  • Inkluderer silikoneslanger, Tygon™ slanger og Y-stik
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (engelsk) 7,87 tommer til 3,28 fod.
Samlet længde (metrisk) 20 cm til 1 m
Til brug med FlexiPump Pro
Til brug med (applikation) Dispensering
Farve Klarhed
Fleksibilitet Fleksibel
Produkttype Slanger