Få mere at vide
BRAND™ Sæt med specielle pinde
Shop alle Brand produkter
:
Materiale: Polypropylen
Beskrivelse
- Til smalmundede eller små kar
- Kan bruges med reagensglas, små målekolber og målecylindre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Afløbsstativ |
| Mængde | 11/Pk |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |