Få mere at vide
Heidolph™ Sæt glassensor
Artikelnummer. 17900390 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Materiale:
Plast
Type:
Temperatursonde
Artikelnummer. Materiale Type
17900390 Plast Temperatursonde
1 options
Artikelnummer. 17900390 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5096797000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1273.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 206.69 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Modulær temperatursensor bestående af en standard PT1000 (V4A) og en glasbelægning ved arbejde med aggressive medier.
  • Modulær temperatursensor bestående af en standard PT1000 (V4A) og en glasbelægning ved arbejde med aggressive medier.
  • I forhold til andre glassensorer skal du kun skifte glasbelægningen, når det kommer til glasbrud og ikke hele temperatursensoren.
  • Kompatibel med: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Temperatursonde
garanti 2 år
Materiale Plast