missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sæt dieselolie og mineralolie, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 68334-30-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | No. 2 Diesel Oil |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Miljøtest |
| Mængde | 2 x (3 x 1 ml) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?