Få mere at vide
Sæt af 9 XRF-standarder plus 1 QC-kontrolprøve i PE-pulver: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Artikelnummer. 30323485
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30323485 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 30323485 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROHSPESET2P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Analyt- eller komponentnavne Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Matrixmateriale
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Polyethylen
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 hv.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Bromine 0.000 - 0.0025 - 0.040 - 0.010 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.0500 - 0.025 -0.080 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.125 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt%