Få mere at vide
Interscience™ Sæt med 6,4 mm slanger
Artikelnummer. 16332236
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16332236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Artikelnummer. 16332236 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 513044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 DKK
    2178.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.68 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Sæt med 5 doseringsslanger med en indvendig diameter på 6,4 mm.
  • Indeholder silikoneslanger, Tygon™ slanger og lige konnektorer
Tekniske data
Produkttype Udleveringsslange
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Tilføjelse af dispenseringsrør til fortyndere
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Mængde 5 slanger/sæt