Få mere at vide
Interscience™ Sæt med 5 rørvægte
Artikelnummer. 15774057
Skift visning
Mængde:
5 vægte/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15774057 5 vægte/sæt Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15774057 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 513039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 DKK
    1652.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 82.89 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Sæt med 5 rørvægte til brug med fortyndere.
  • Til rør med 6 mm diameter
Tekniske data
Produkttype Rørvægt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Påføring af vægte på slanger
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Mængde 5 vægte/sæt