Få mere at vide
MP Biomedicals™ Sæt med 4 dNTP'er (100 mm)
Artikelnummer. 11457110 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
4 x 100μ mol
4 x 25μ mol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11457110
Brand: MP Biomedicals™ 11NTACG100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder maksimal fleksibilitet ved fremstilling af reaktionsblandinger. MP Biomedicals Sæt med 4 dNTP'er (100 mm) inkluderer fire separate hætteglas med højt oprensede natriumsalte af dATP, dCTP, dGTP og dTTP. Disse løsninger opnår følsomme og konsistente PCR-resultater.
Dette produkt tillader tilføjelsen af hver dNTP at blive ændret efter behov for specifikke eksperimenter, såsom:
  • Ved tilsætning af et radioaktivt nukleotid til mærkning ved PCR
  • For at øge chancen for uspecifikke mutationer
  • I PCR, real-time PCR, cDNA-syntese og DNA-sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring Sæt 4 DNTP'er sammensat af fire separate hætteglas med natriumsalte af dATP; dCTP; dGTP og dTTP. Opbevares ved -20 °C.
Renhed eller kvalitetsklasse 99+%
Mængde 4 x 25μ mol
Til brug med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR