Få mere at vide
Sæt af 3 QC-kontrolprøver i PE-pulver: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Artikelnummer. 30316647
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316647 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 30316647 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROHSPESET1P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Analyt- eller komponentnavne Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Matrixmateriale
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Polyethylen
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 hv.